missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Apolipoprotein E4 Human ProcartaPlex™ Simplex Kit

Artikelnummer. 16575691
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16575691 96 Tests 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16575691 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EPX01012344901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.00 CHF
    309.75 CHF / 96 Stück
    Sparen 103.25 CHF
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das ProcartaPlex Simplex-Kit Human-Apolipoprotein E4 misst das Apolipoprotein-E4-Protein und ist so konzipiert, dass es mit anderen Simplex-Kits kombinierbar ist, sodass Sie ein eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für die Proteindetektion/Quantifizierung verwendet.

Das ProcartaPlex Simplex-Kit Human-Apolipoprotein E4 misst das Apolipoprotein-E4-Protein und ist so konzipiert, dass es mit anderen Simplex-Kits kombinierbar ist, sodass Sie ein eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für die Proteindetektion/Quantifizierung verwendet. Zur Kombination mehrerer Simplex-Kits (d. h. wenn Sie kein vorkonfiguriertes Multiplex-Panel verwenden) wird für jede Assay-Platte unabhängig von der Plex-Größe nur ein Pufferkit (separat erhältlich) benötigt.

Informationen zu ProcartaPlex Assays für die Luminex Plattform

ProcartaPlex Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA und verwenden zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Proteinziele gleichzeitig mit einem Luminex Gerät zu quantifizieren. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 µl Plasma oder Serum bzw. 50 µl Zellkulturüberstand und es dauert nur vier Stunden, bis analysierte Ergebnisse zur Verfügung stehen.

• Mehr Ergebnisse pro Probe – gleichzeitige Messung mehrerer Proteinziele in einer einzigen Probe von 25 bis 50 µl

•Bewährte Luminex Technologie – vielfach referenzierte Multiplexing-Plattform zur Proteindetektion und -quantifizierung

ProcartaPlex Assays nutzen die Luminex xMAP Technologie (Multianalyt-Profiling) zur gleichzeitigen Detektion und Quantifizierung von bis zu 65 Proteinzielen in einer einzigen 25 bis 50 µl-Probe aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.

Die Luminex Beads im ProcartaPlex Assay sind intern mit roten und infraroten Fluorophoren in präzisem Verhältnis zueinander gefärbt, um spektral einzigartige Signaturen zu erzeugen, die von den Luminex xMAP Detektionssystemen (z. B. Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX) erkannt werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin-R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.

Der wichtigste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay an ein Bead konjugiert und nicht an das Mikrotiterplatten-Well adsorbiert, sodass die ProcartaPlex Assayreagenzien frei in der Lösung schwimmen. Zum Nachweis verfügt das Luminex 200 Gerät beispielsweise über zwei Laser, einen zur Unterscheidung der spektralen Signatur jedes Beads und den zweiten zur Quantifizierung der RPE-Fluoreszenz, die proportional zur in der Probe vorhandenen Proteinmenge ist. Mit ProcartaPlex Multiplex-Assays können mehr Zielproteine mit deutlich weniger Proben in der gleichen Zeit profiliert werden, die für die Durchführung eines herkömmlichen Sandwich-ELISA benötigt wird.

ProcartaPlex Multiplex-Panel sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nichtmenschlicher Primat, Schwein und Hund). Weitere Informationen mit einer umfassenden Liste einzelner Protein-Targets finden Sie unter thermofisher.com/procartaplex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Simplex-Kit
Menge 96 Tests
Spezies Human
Combinability Kombinierbar
Bead-Typ Apolipoprotein E4 [65]
Assay-Empfindlichkeit: Wie für Los 1 bestimmt: 14,7 pg/mL
Assay-Bereich Wie für Los 1 bestimmt: 195 bis 800.000 pg/ml
Format Simplex-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminex™ Geräte
Gen Apolipoprotein E
Gen-Alias AD2, APO-E, ApoE4, LDLCQ5, LPG
Gen-ID (Entrez) 348
Gensymbol APOE
Produktlinie ProcartaPlex
Protein Apolipoprotein E
Protein-Subtyp Apo-E
Probentyp Serum, Plasma, Zerebrospinalflüssigkeit, Plasma, Cerebrospinal Fluid
Probenvolumen Serum, Plasma, CSF: 25 μl
UniProt-ID P02649
Inhalt und Lagerung
  • 1 Fläschchen Capture Beads (50x)
  • 1 Fläschchen biotinylierter Nachweis-Antikörper (50x)
  • 2 Fläschchen Human-Standard-Mix Z (gefriergetrocknet)
  • 1 Flasche Universeller Assay-Puffer
  • Bei 2 bis 8 °C lagern.
Versandbedingung Nasseis
Research Area Neurobiology
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.