missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Apolipoprotein E ELISA Kit

Artikelnummer. 17125359
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17125359

Marke: Invitrogen™ EHAPOEX5

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA

The Human Apolipoprotein E (Hu ApoE) ELISA quantitates Hu Apoe in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ApoE. Principle of the method The Human ApoE solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Apo E (Apolipoprotein E) spielt eine wichtige Rolle beim Metabolismus von Lipiden im Plasma und ist auch Bestandteil verschiedener Plasmalipoprotein-Lipidpartikel. Das Protein wird in Leber, Gehirn, Milz und Niere synthetisiert, und die Konzentrationen sind hoch in interstitiellen Flüssigkeiten, wo es eine Rolle bei der Verteilung von Cholesterin aus Zellen spielt, in denen Cholesterin im Übermaß vorhanden ist, zu Zellen, die Cholesterin benötigen. Apo E spielt auch eine wichtige Rolle bei der Bildung von Lipoproteinen und Chylomikronen mit sehr geringer Dichte. Das Apo E-Gen befindet sich auf dem Chromosom 19 an Position 19q13.2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P02649
Assay-Bereich 1,64 ng/mL bis 400 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 1,5 ng/mL
Kalibrierbereich 1,5 ng/mL bis 400 ng/mL
Beschreibung Apolipoprotein E (AD2) ELISA-Kit, 96 Assays, 1 Kit, Humanspezies, HRP-Konjugat, kolorimetrische Nachweismethode, Enzym-Linked Immunosorbent Assay für die Quantifizierung und den Nachweis von Apolipoprotein E (AD2) in Proben mit einem Mikrotiterplatten-Lesegerät
Nachweisbare Analyten Apolipoprotein E (AD2), humanes ApoE (Isoformen ApoE2, ApoE3 und ApoE4)
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie GPCR (G-Protein gekoppelte Rezeptoren)
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes ApoE (Isoformen ApoE2, ApoE3 und ApoE4).
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 348
Gensymbol AD2, APO-E, ApoE4, LDLCQ5, LPG
Wirtsspezies Human
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Waschpuffer, SAV-HRP, Chromogen, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Stopplösung, Standard, Vorbeschichtete 96-Well-Platten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Research
Probenvolumen Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym AD2, APO-E, LDLCQ5, LPG
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt