missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Apolipoprotein C2 ELISA Kit

Artikelnummer. 17834180
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17834180

Marke: Invitrogen™ EHAPOC2X10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA

Der Human Apolipoprotein C2 (Hu-ApoC2)-ELISA quantifiziert Hu-ApoC2 in Humanserum, -plasma oder -zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu ApoC2. Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) für humanes ApoC2 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.

Apolipoproteine sind Proteinkomponenten von Plasmalipoproteinen. Die Apolipoprotein C-Genfamilie kodiert vier homologe Proteine, die als Apoc-I bis -IV bezeichnet werden und die den Metabolismus von triglyceridreichen Lipoproteinen spezifisch modulieren. Das humane Apoc-I-Gen bildet sich auf Chromosom 19q13.2 ab und wird hauptsächlich in der Leber exprimiert, wo es aktiviert wird, wenn Monozyten in Makrophagen differenzieren. Das humane ApoC-II-Gen ist auf Chromosom 19q13.2 lokalisiert und codiert ein einkettiges Protein mit 79 Aminosäuren, das ein notwendiger Kofaktor für die Aktivierung der Lipoproteinlipase ist, dem Enzym, das Triglyceride im Plasma hydrolysiert und die Fettsäuren an Gewebe überträgt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P02655
Assay-Bereich 1,56 bis 100 ng
Assay-Empfindlichkeit: 1,5 ng/ml
Kalibrierbereich 1,5 ng/mL bis 100 ng/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Alpha-2 Microglobulin, ApoA, ApoC1, ApoC3, ApoE, ApoH, Artemin, BMP-6, Calbindin, CK beta 8-1 (CCL23), CNTF, EMMPRIN (CD147), Endostatin, Fibrinogen, FLRG, TNFSF18 (GITR Ligand), GPBB, Hämoglobin, HTRA2, IL-17 E, IL-1 R3 (IL1 R Acp), Lactoferrin, Mesothelin, PAPP-A, PD-ECGF (Thymidin-Phosphorylase), PDGF R alpha, Pepsinogen 2, Periostin, Persephin, PTH, RAP, SAA (Serum Amyloid A), Serpin F1 (PEDF), Tie-1, TPA, Thrombospondin 2, Ubiquitin+1, Vitronectin, VWF
Ausreichend für 10 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 344
Gensymbol APO-CII,APOC-II
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10%
Kitinhalt Waschpuffer, Chromogen, Biotinylierter Nachweisantikörper, Vorbeschichtete 96-Well-Platte, SAV-HRP, Standard, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Assay-Verdünnungskonzentrat
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Research
Probenvolumen Plasma, 2 μl; Serum, 2 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym APO-CII, APOC-II
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt