missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Apolipoprotein B/ApoB Antibody (APOB/4333), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-08230B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Apolipoprotein B/ApoB Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein B/ApoB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Spezifikation
| Apolipoprotein B/ApoB | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| Apo B-100, apoB-100, apoB-48, apolipoprotein B (including Ag(x) antigen), apolipoprotein B-100, apolipoprotein B48, FLDB, LDLCQ4, mutant Apo B 100 | |
| Human recombinant Apolipoprotein B/ApoB protein fragment (around aa 592-689) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P04114) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Signal Transduction | |
| 338 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| APOB/4333 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur