Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Apolipoprotein Panel, 5plex
Artikelnummer. 15944264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15944264 96 Tests 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15944264 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EPX05015818901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1906.00 CHF
    1429.50 CHF / 96 Stück
    Sparen 476.50 CHF
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das ProcartaPlex Human Apolipoprotein Panel 5plex ermöglicht die Lipoprotein-Forschung durch die Analyse von 5 Protein-Targets: Apo A1, Apo A2, Apo B, Apo C2 und Apo E in einem einzigen Well mithilfe der Luminex xMAP Technologie.
Das ProcartaPlex 5-Plex-Apolipoprotein-Panel (Mensch) ermöglicht die Lipoprotein-Forschung durch die Analyse von 5 Proteinzielen: Apo A1, Apo A2, Apo B, Apo C2 und Apo E in einem einzigen Well mithilfe der Luminex xMAP Technologie. Der gleichzeitige Nachweis dieser Ziele kann dabei helfen, biologische Prozesse wie den Metabolismus von Lipoproteinen sowie die virale Pathogenese und Evasion zu untersuchen. Das Panel wird in einem gebrauchsfertigen Format mit einzelnen Fläschchen mit Capture- und Nachweisreagenzien geliefert, die in 1-facher Konzentration formuliert sind und weniger Pipettieren und Experimentieranordnung erfordern. Es ist nicht mit Simplexen oder anderen Panels kombinierbar.
Vorkonfigurierte ProcartaPlex Panels werden umfassend auf die Kombinierbarkeit, Interferenz und Kreuzreaktivität von Analyten getestet, um ein Höchstmaß an Validierung und Präzision zu gewährleisten. Alle ProcartaPlex Panels werden mit den Reagenzien geliefert, die für die Durchführen des Assays erforderlich sind.
Weitere Informationen und verfügbare Produkte finden Sie auf der Seite „ProcartaPlex Immunassays“.
Zielliste [Bead-Region]: Apo A1 [57], Apo A2 [55], Apo B [38], Apo C2 [56], Apo E [77]
Empfohlene Probenvorverdünnung: Serum/Plasma: 1:20000
Informationen zu ProcartaPlex Assays für die Luminex Plattform
ProcartaPlex Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA und verwenden zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Proteinziele gleichzeitig mit einem Luminex Gerät zu quantifizieren. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 μl Plasma oder Serum bzw. 50 μl Zellkulturüberstand und es dauert nur vier Stunden, bis analysierte Ergebnisse zur Verfügung stehen.
Zu den Merkmalen gehören:
• Reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse – dieses Panel wurde nach dem höchsten Industriestandard validiert und umfasst sowohl die Möglichkeit zur Kombination von Proteinzielen als auch einen Kreuzreaktivitätstest
• Mehr Ergebnisse pro Probe – gleichzeitige Messung mehrerer Proteinziele in einer einzigen Probe von 25 – 50 μl
• Bewährte Luminex Technologie – vielfach referenzierte Multiplexing-Plattform für den Nachweis und die Quantifizierung von Proteinen
ProcartaPlex Assays verwenden Luminex xMAP (Multianalyt-Profiling) Technologie für den gleichzeitigen Nachweis und die Quantifizierung von bis zu 65 Proteinzielen in einer einzigen Probe von 25 – 50 μl – aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.
Die Luminex Beads im ProcartaPlex Assay sind intern mit präzisen Anteilen von roten und Infrarot-Fluorophoren gefärbt, um spektral einzigartige Signaturen zu erzeugen, die von den Luminex xMAP Detektionssystemen (z. B. Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX) identifiziert werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin–R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.
Der wichtigste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay an ein Bead konjugiert und nicht an das Mikrotiterplatten-Well adsorbiert, sodass die ProcartaPlex Assayreagenzien frei in der Lösung schwimmen. Zum Nachweis verfügt das Luminex 200 Gerät beispielsweise über zwei Laser, einen zur Unterscheidung der spektralen Signatur jedes Beads und den zweiten zur Quantifizierung der RPE-Fluoreszenz, die proportional zur in der Probe vorhandenen Proteinmenge ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Multiplex-Panel
Menge 96 Tests
Spezies Human
Combinability Nicht kombinierbar
Assay-Empfindlichkeit: Siehe Analysezertifikat
Assay-Bereich Siehe Analysezertifikat
Format Multiplex-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminex™ Geräte
Produktlinie ProcartaPlex
Probentyp Serum, Plasma, Plasma
Probenvolumen Serum/Plasma: 25 μl
Inhalt und Lagerung
  • 2 Fläschchen Human-Standard-Mix Apolipoprotein (gefriergetrocknet)
  • 1 Fläschchen Capture-Beads-Mix (1x)
  • 1 Fläschchen biotinylierter Nachweis-Antikörper-Mix (1x)
  • 1 Flasche Waschpuffer (20x)
  • 1 Flasche Streptavidin-PE (1x)
  • 1 Flasche Assay-Verdünnungsmittel (1x)
  • Streifen mit 8 Röhrchen
  • Klebefolie
  • 96-Well-Platte mit flachem Boden, schwarz
  • Bei 2 ° bis 8 °C lagern
Versandbedingung Nasseis
Research Area Immunology