Learn More
Invitrogen™ ApoDETECT Annexin V-FITC Kit
Artikelnummer. 10565883
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10565883 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10565883 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 331200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    898.00 CHF
    673.65 CHF / 1 Stück
    Sparen 224.35 CHF
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ApoDETECT Annexin V-FITC-Kit
Das ApoDETECT Annexin V-FITC Kit enthält alle Reagenzien, die zum Nachweis der apoptotischen Zellen erforderlich sind. Annexin V ist ein Ca2+-abhängiges Phospholipid-Bindungsprotein. Dieses Protein kann an eine Vielzahl von Phospholipiden binden, hat jedoch die höchste Affinität zu Phosphatidylserin (PS). Das ApoDETECT Annexin V-FITC Kit bindet an negativ geladene Phospholipid-Oberflächen in einer Ca2+-abhängigen Weise. Verhindert auch die Bildung des Prothrombinase-Komplexes und hemmt so die Bildung von Thrombin (Antikoagulanzienaktivität). Das ApoDETECT Annexin V-FITC Kit kann zum Nachweis apoptotischer Zellen mittels Durchflusszytometrie oder Immunfluoreszenzzytologie verwendet werden.
Kit-Eigenschaften:
  • Anwendungen: Validierte Anwendung für ApoDETECT Annexin V-FITC Kit zum Nachweis apoptotischer Zellen durch Durchflusszytometrie oder Immunfluoreszenzzytologie.
  • Format: Fläschchen
  • Nachweisverfahren. Fluoreszenzmikroskopie
  • Produktgröße: Ein Kit
    In normalen Zellen befindet sich Phosphatidylserin (PS) auf der Innenschicht der Plasmamembran. In den frühen Phasen der Apoptose wird PS in die äußere Schicht translatiert und auf der äußeren Oberfläche der Zelle belichtet. Dieses frühe Ereignis in der Apoptose kann mit einer empfindlichen Methode zum Nachweis der PS-Exposition erkannt werden. Die Translokation von PS auf die Außenfläche der Plasmamembran ist keine einzigartige Eigenschaft apoptotischer Zellen, da dieses Phänomen auch bei der Zellnekrose auftritt. Während der Apoptose bleibt die Zellmembran jedoch intakt, während die Zelle bei Nekrose undicht wird und ihre Integrität verliert. Daher muss die Membranintegrität zusammen mit der PS-Translokation beurteilt werden.
    Annexin V ist ein Ca2+-abhängiges Phospholipid-Bindungsprotein. Dieses Protein kann sich an eine Vielzahl von Phospholipiden binden, hat jedoch die höchste Affinität zu Phosphatidylserin (PS). Aufgrund seiner Affinität zu PS kann Annexin V als empfindliche Sonde für die Zelloberflächenexposition von PS verwendet werden. Zur Verwendung des Annexin-V-Proteins als Sonde für apoptotische Zellen wurde das Protein mit Fluoresceinisothiocyanat (FITC) markiert. In dieser Form kann das Protein direkt zur Quantifizierung apoptotischer Zellen verwendet werden. Die Messung der Annexin-V-Bindung bei gleichzeitiger Durchführung eines Farbstoffausschlusstests (z. B. Propidiumiodid) kann zur effektiven Unterscheidung zwischen apoptotischen und nekrotischen Zellen verwendet werden.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Menge 1 Kit
    Format Fläschchen
    Produkttyp Annexin V-FITC-Kit
    Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
    Versandbedingung Nasseis
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
    Konjugat FITC
    Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.