Learn More
Apocynin, TRC
Artikelnummer. 30344685
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344685 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344685 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7272005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetovanillon
CAS 498-02-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C9 H10 O3
Menge 5 g
Synonym Ethanone, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, Acetophenone, 4'-hydroxy-3'-methoxy- (8CI), 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, 2-Methoxy-4-acetylphenol, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylethanone, 3'-Methoxy-4'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2-methoxyphenol, 4-Acetylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl methyl ketone, 4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, Acetoguaiacon, Acetoguaiacone, Acetoguaicone, Acetovanillone, Apocynin, Apocynine, NSC 209524, NSC 2146
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3
SMILES COc1cc(ccc1O)C(=O)C
IUPAC-Name 1-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Formelmasse 166.063
Reinheit (%) >95