Learn More
APOBEC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen APOBEC2
Konzentration 0.49 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839614
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20121-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829614
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20121-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
APOBEC2 belongs to the cytidine and deoxycytidylate deaminase family. It is probable C to U editing enzyme whose physiological substrate is not yet known. It does not display detectable apoB mRNA editing and has a low intrinsic cytidine deaminase activity.
Spezifikation
Spezifikation
APOBEC2
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q9WV35, Q9Y235
10930, 11811, 301226
APOBEC2 Fusion Protein Ag13699
Primary
-20°C
APOBEC2
0.49 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
APOBEC2, ARCD1, ARP1
APOBEC2
IgG
Antigen Affinity Chromatography