Learn More
Apigenin, TRC
Artikelnummer. 30008001
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008001 50 mg 50 Milligramm
17992615 100 mg 100 Milligramm
17994185 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008001 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA72650050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 520-36-5
Summenformel C15 H10 O5
Molekulargewicht (g/mol) 270.24
Synonym Flavone, 4',5,7-trihydroxy- (8CI), 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavone, 5,7,4'-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-p-hydroxyphenyl-4-chromenone, Apegenin, Apigenin, Apigenine, Apigenol, C.I. Natural Yellow 1, Chamomile, LY 080400, NSC 83244, Pelargidenon 1449, ST 056301, UCCF 031, Versulin, 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-
IUPAC-Name 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMILES Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Apigenin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
Formelmasse 270.0528
Reinheit (%) >95%