Learn More
Apigenin, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Apigenin |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H |
| Formelmasse | 270.0528 |
| Reinheit (%) | >95% |