Learn More
Fisherbrand™ Apiezon Schmiermittel
Artikelnummer. 12961141 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Produkttyp:
AP101-Schmierfett
L-Schmierfett
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Produkttyp Packungsgröße
12961141 50 g L-Schmierfett -
12991141 50 g AP101-Schmierfett 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12961141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.00 CHF
    412.76 CHF / 50 Gramm
    Sparen 10.24 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schmieren Sie Pumpen mit diesem Fett. Fisherbrand™ Apiezon Schmierfett wurde für die Verwendung mit Fisherbrand™ Drehschieberpumpen entwickelt.
  • Apiezon Schmiermittel
  • Zur allgemeinen Verwendung in Drehschieberpumpen von Fisherbrand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp L-Schmierfett
Druck 20 °C 7x10-11 Torr
Menge 50 g
Temperatur (metrisch) 10°bis 30 °C