Learn More
VEE GEE API ASTM Hydrometer with Thermometer
Artikelnummer. 17806453
Click to view available options
ASTM-Nummer:
52H
53H
54H
55H
56H
57H
API Range:
19 bis 31°
29 bis 41°
39 bis 51°
49 bis 61°
59 bis 71°
9 bis 21°
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17806453
Marke: VEE GEE 6753HTS
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The API ASTM Hydrometer with Thermometer is chosen as the Standard Scale for Petroleum.
  • Subdivisions: 0.1°
  • Approx. Length: 380 mm
  • Thermometer Range: 0 to 150°F
  • Thermometer Subdivision: 2°F
  • Thermometer filled with SafetyBLUE liquid
  • Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Spezifikation
Typ Hydrometer
ASTM-Nummer 53H
Schritten 0.1°
Länge (metrisch) 38 cm
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0°F to 150°F
Temperaturbereich (metrisch) -17.78 to +65.6°C
Temperature of Standardization 15.5°C (60°F)
API Range 19 bis 31°