missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+)-Aphidicolin, MP Biomedicals™

Artikelnummer. p-7088652 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15997275

Marke: MP Biomedicals 0218387301

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

By inhibiting the cellular replication of DNA polymerase II or the viral-induced DNA polymerases, Amphidocolin inhibits the growth of eukaryotic cells and certain animal viruses.

  • Aphidicolin is an antibiotic, a potent antiviral and antimitotic agent and DNA polymerase inhibitor
  • This compound is a featured product for Apoptosis research and in mitosis to research and track cellular activities
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 38966-21-1
Summenformel C20H34O4
Synonym aphidicolin, 38966-21-1, ICI 69653, (+)-Aphidicolin, (3 R,4 R,4 aR,6 AS,8 R,9 R,11 AS,11 bS)-4,9-bis(hydroxymethyl)-4,11 b-dimethyltetradecahydro-8,11 A-methanocyclohepta[a]naphthalene-3,9-diol

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (+)-Aphidicolin
Menge 1 mg
Schmelzpunkt 226°C to 235°C
Farbe White
Reinheit >98
Molekulargewicht 338.49
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt