Learn More
(+)-Aphidicolin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15997275 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15997275 1 mg 1 Milligramm
15907285 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15997275 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0218387301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00 CHF
    148.29 CHF / 1 Milligramm
    Sparen 7.71 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Durch die Hemmung der zellulären Replikation der DNA-Polymerase II oder der virusinduzierten DNA-Polymerasen hemmt Amphidocolin das Wachstum eukaryotischer Zellen und bestimmter tierischer Viren.
  • Aphidicolin ist ein Antibiotikum, ein starkes antivirales und antimitotisches Mittel sowie ein DNA-Polymerase-Inhibitor.
  • Diese Verbindung ist ein Hauptprodukt für die Apoptoseforschung und dient der Erforschung und Verfolgung zellulärer Aktivitäten in der Mitose.
Chemische Identifikatoren
CAS 38966-21-1
Summenformel C20H34O4
Synonym Aphidicolin, 38966-21-1, ICI 69653, (+)-Aphidicolin, (3R,4R,4aR,6AS,8R,9R,11AS,11bS)-4,9-Bis(hydroxymethyl)-4,11b-dimethyltetradecahydro-8,11A-methanocyclohepta[a]naphthalin-3,9-diol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Aphidicolin
Menge 1 mg
Schmelzpunkt 226 °C bis 235 °C
Farbe Weiß
Reinheit >98
Molekulargewicht 338.49