Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aphidicolin
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Beschreibung
A DNA polymerase inhibitor. Blocks the cell cycle at the early S-phase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Menge | 1 mg |
Beschreibung | Weiß |
Inhalt und Lagerung | 2°bis 8 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein DNA-Polymerase-Inhibitor. Blockiert den Zellzyklus in der frühen S-Phase |
Formelmasse | 338,48 |
Schmelzpunkt | 224 °C |
Löslichkeit | Löslich in DMSO oder MethanolNicht wasserlöslich.Lösungen bei -20 ° lagern |
Produkttyp | Aphidicolin |
Form | Kristallines Pulver |
Beilstein | 4689958 |