Learn More
Tocris Bioscience™ Aphidicolin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18796159
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18796159 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18796159 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5736/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 CHF
    178.50 CHF / 1 Milligramm
    Sparen 10.50 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
DNA polymerase α, δ and ε inhibitor
Aphidicolin is a DNA polymerase α, δ and ε inhibitor. Exhibits selectivity over DNA polymerase β and γ. Antimitotic, antibiotic and antiviral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3 R,4 R,4 aR,6 AS,8 R,9 R,11 AS,11 bS)-Tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11 b-dimethyl-8,11 A-methano-11 aH-cyclohepta[a]naphthalene-4,9-dimethanol
CAS 38966-21-1
Menge 1 mg
Ziel RNA/DNA Polymerase Inhibitors
Summenformel C20H34O4
Formelmasse 338.48
Reinheit 98%