Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aphidicolin
Artikelnummer. 15443039
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15443039 5 mg 5 Milligramm
15453039 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443039 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60236.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Ein DNA-Polymerase-Inhibitor blockiert den Zellzyklus in der frühen S-Phase
A DNA polymerase inhibitor. Blocks the cell cycle at the early S-phase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38966-21-1
Summenformel Gehäuse C20H34O4
Synonym APC
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein DNA-Polymerase-Inhibitor. Blockiert den Zellzyklus in der frühen S-Phase
Formelmasse 338.48
Schmelzpunkt 224 °C
Löslichkeit Löslich in DMSO oder MethanolNicht wasserlöslich.Lösungen bei -20 ° lagern
Produkttyp Aphidicolin
Form Kristallines Pulver
Beilstein 4689958
InChI-Schlüssel NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
SMILES C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@H]1C[C@@H]3C[C@]21CC[C@]3(O)CO
IUPAC-Name (1S,2S,5R,6R,7R,10S,12R,13R)-6,13-bis(hydroxymethyl)-2,6-dimethyltetracyclo[10.3.1.0¹,¹⁰.0²,⁷]hexadecane-5,13-diol
Molekulargewicht (g/mol) 338.49