Learn More
Fisherbrand™ APET-Auskleidungen für Sicherheitstabletts
Umweltfreundlich, einfach zu reinigen und zu warten, für Routinearbeiten und zur Lagerung in sicheren Bereichen.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12327207
  • 103.12 CHF / 25 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 14-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfache Beseitigung ausgetretener Flüssigkeiten
  • Umweltfreundlich
Spezifikation
Spezifikation
540 x 570mm
25
540 mm
Liner
Strahlung, Biogefahr, Universaltabletts
Rectangular
APET
570 mm