Learn More
APC Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen APC
Konzentration 0.15 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839264
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
19782-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829264
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
19782-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thymidylate kinase (DTYMK) catalyzes the phosphorylation of dTMP to form dTDP in the dTTP synthesis pathway for DNA synthesis. DTYMK is essential for DNA synthesis and is an important intermediate enzyme in the pathway of many pyrimidine analog drugs, including 5-Fluorouracil (5-FU), the chemotherapeutic drug of choice for several solid tumors. The human DTYMK gene was isolated via functional complementation of a Saccharomyces cerevisiae cell cycle mutant, cdc8. DTYMK mRNA levels and enzyme activities are regulated at the level of cell cycle and cell growth pathways.
Spezifikation
Spezifikation
APC
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
P25054, P70478, Q61315
11789, 24205, 324
Peptide
Primary
-20°C
APC
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
adenomatous polyposis coli, APC, BTPS2, Deleted in polyposis 2.5, DP2, DP2.5, DP3, GS, Protein APC
APC
IgG
Antigen Affinity Chromatography