Learn More
Thermo Scientific™ ApaI (10 U/μL)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
- Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
- Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
- Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
- BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
- Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Methylierungsempfindlichkeit | Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dam-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dam-Methylierung, Not Dam Methylation-Sensitive |
| Enzym | Apa I |
| Kompatibler Puffer | 10x Puffer B |
| Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Ja |
| Optimale Reaktionstemperatur | 37°C |
| Typ IIS RE | Nein |
| Menge | 5000 E |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forschungskategorie | Herkömmliches Klonen |