Learn More
Thermo Scientific™ ApaI (10 U/μL)
Artikelnummer. 10130690 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
3000 E
5000 E
Packungsgröße:
3000 Einheiten
5000 Einheiten
Artikelnummer. 10130690
Marke: Thermo Scientific™ ER1411
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schneiden Sie an GGGCC^C-Stellen mit dem Restriktionsenzym ApaI, das am besten bei 37°C im B-Puffer schneidet (Isoschizomere: PspOMI).
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Komponenten 10 mM Tris-HCl (pH 7.5 bei 37 °C), 10 mM MgCl2 und 0.1 mg/ml BSA
Inkubatortemperatur 37 °C
Menge 3000 E
Produkttyp Apal