Learn More
Thermo Scientific™ H-Flex1 Ausschwingrotor und Zubehör
Artikelnummer. 16595301 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Thermo Scientific H-Flex 1 Ersatz-O-Ringe für Rotor, Satz/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 18 x 15 ml Adapter, Set mit 2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 33 x 10/12  l Adapter, Set mit 2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 400 ml-Flasche/Centrilab Adapter, Set mit 2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 42 x 5/7  l Adapter, Set mit 2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 8 x 50 ml Adapter, Set mit 2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor-Bioabdichtungsdeckel, Satz/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor-Mikrotiterplattenadapter, Satz/2
Thermo Scientific H-Flex 1 Rotorbecher, Satz/2
Thermo Scientific H-Flex1 Rotorkreuz
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
16595301 Thermo Scientific H-Flex1 Rotorkreuz 1 Stück
16525311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 8 x 50 ml Adapter, Set mit 2 2 Stück
16535311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 18 x 15 ml Adapter, Set mit 2 2 Stück
16545311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 33 x 10/12  l Adapter, Set mit 2 2 Stück
16555311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 42 x 5/7  l Adapter, Set mit 2 2 Stück
16575311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor 400 ml-Flasche/Centrilab Adapter, Set mit 2 2 Stück
16505311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotorbecher, Satz/2 2 Stück
16515311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor-Bioabdichtungsdeckel, Satz/2 2 Stück
16565311 Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor-Mikrotiterplattenadapter, Satz/2 2 Stück
16585311 Thermo Scientific H-Flex 1 Ersatz-O-Ringe für Rotor, Satz/2 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16595301 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75003300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3475.00 CHF
    3067.14 CHF / 1 Stück
    Sparen 407.86 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zentrifugieren leicht gemacht! Hohe Kapazität und Flexibilität - alles auf kleinem Raum.
Zentrifugieren leicht gemacht! Ganz gleich, ob für Klinik und Diagnostik oder Zellkulturen und andere Forschungsaufgaben – zentrifugieren Sie konische Röhrchen, Blutentnahmeröhrchen und Mikrotiterplatten in einem Rotor für kompakte Universalzentrifugen. Hohe Kapazität und Flexibilität - alles auf kleinem Raum.
  • Auto-Lock und aerosoldichte ClickSeal-Deckel ermöglichen schnellen Rotorwechsel und Deckelverschluss mit nur einer Hand
  • Zentrifugieren von Blutentnahmeröhrchen, konischen Röhrchen und Mikrotiterplatten ohne Rotor- oder Becherwechsel
  • Schnellere Ergebnisse ohne Austausch von Zubehör
  • Weniger Wartungsbedarf und Kontaminationspotenzial des Rotors durch selbstfettende Slide Coat-Oberfläche, keine Schmierstoffe erforderlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Thermo Scientific H-Flex1 Rotorkreuz
Material Gegossener/bearbeiteter Stahl mit Gleitbeschichtung
Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen Siehe Individuelle Adapterkapazitäten
Max. Geschwindigkeit 4297
Radius (metrisch) Rmax 174 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Sorvall Legend X1 und ST16 Serie, Thermo Scientific Multifuge X1 und Megafuge 16 Serie, Thermo Scientific SL 16 Serie
Winkel 90°
Zertifizierung/Konformität Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert
Biocontainment Ja, bei Verwendung mit Bioabdichtungsdeckeln
Autoklavierbar Autoklavierbar
Menge Set of 2