Learn More
mb2 Polyurethan-Hocker auf Gleitern – Rund
Beschreibung
- Hocker aus Polyurethan, rund
- Sitz aus Polyurethan
- Pneumatikzylinder-Standard
- 5-Speichen-Felge aus Nylon und Glasfaser, verstärkt durch einen verzinkten Stahlring.
- Gleiter
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Stuhl |
| Farbe | Schwarz |
| Einstellbar (Höhe) | Ja |
| Verstellbar | Höhe |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Rahmenmaterial | Stahl |
| Enthält | Fünf-Sterne-Basis aus Nylon und Fiberglas. Segelflugzeuge. |
| Menge | Je 1 |
| Sitzmaterial | Polyurethan |
| Sitzhöhe | 410 bis 530 mm |
| Mehr anzeigen |