missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AP3M2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

133.80 CHF - 381.34 CHF

Spezifikation

Antigen AP3M2
Konzentration 0.15 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839313
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11925-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16829313
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11925-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes a subunit of the heterotetrameric adaptor-related protein complex 3 (AP-3), which belongs to the adaptor complexes medium subunits family. The AP-3 complex plays a role in protein trafficking to lysosomes and specialized organelles. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.
Spezifikation

Spezifikation

AP3M2
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P53677, P53678, Q8R2R9
10947, 140667, 64933
AP3M2 Fusion Protein Ag2572
Primary
-20°C
AP3M2
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
AP 3 complex subunit mu 2, AP3M2, AP47B, CLA20, HA1 47 kDa subunit homolog 2, Mu3B adaptin, P47B
Ap3m2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications