Learn More
AP1G2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 17907-1-AP-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16837914
  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Spezifikation
AP1G2
Polyclonal
Unconjugated
AP1G2
AP1G2, G2AD, Gamma2 adaptin
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
100362547, 11766, 8906
-20°C
Liquid
Western Blot
0.24 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O75843, O88512
AP1G2
AP1G2 Fusion Protein Ag12300
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat
Antibody
IgG
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
AP1G2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated