Learn More
Invitrogen™ AP Enhancer Solution
Artikelnummer. 15902334
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15902334 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15902334 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. QVT0508
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
AP-Verstärkerlösung, 10 ml, ist eine wässrige gepufferte Lösung und eine einzelne Komponente der ViewRNA™ ISH Gewebe-Assaykits, 2-Plex, 24 Assays.
AP-Verstärkerlösung, 10 ml, ist eine wässrige gepufferte Lösung und eine einzelne Komponente der ViewRNA™ ISH Gewebe-Assaykits, 2-Plex, 24 Assays. Das ist eine Verstärkerlösung für alkalische Phosphatase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 2 °C bis 8 °C lagern
Produkttyp AP-Enhancer-Lösung
Menge 10 ml