missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AOAH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 12911-1-AP-20UL

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16850864

  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Removes the secondary (acyloxyacyl-linked) fatty acyl chains from the lipid A region of bacterial lipopolysaccharides.
Spezifikation

Spezifikation

AOAH
Polyclonal
Unconjugated
AOAH
Acyloxyacyl hydrolase, AOAH
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
27052, 313, 498757
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O35298, P28039
AOAH
AOAH Fusion Protein Ag3892
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote