Learn More
AOAH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 12911-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16840864
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Removes the secondary (acyloxyacyl-linked) fatty acyl chains from the lipid A region of bacterial lipopolysaccharides.
Spezifikation
Spezifikation
AOAH
Polyclonal
Unconjugated
AOAH
Acyloxyacyl hydrolase, AOAH
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
27052, 313, 498757
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O35298, P28039
AOAH
AOAH Fusion Protein Ag3892
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat