Learn More
Invitrogen™ Anza™ T4 DNA Ligase Mastermix
Beschreibung
Includes
Anza™ T4 DNA Ligase Master Mix
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.
• Nur eine Ligase für die Sticky-End- und Blunt-End-Ligation
• Vierfache Konzentration ermöglicht höheres Volumen verdünnter DNA im Reaktionsgemisch
• Ligation in 15 Minuten abgeschlossen
• Praktisches Master Mix-Format reduziert Pipettieren
• Nur eine Ligase für die Sticky-End- und Blunt-End-Ligation
• Vierfache Konzentration ermöglicht höheres Volumen verdünnter DNA im Reaktionsgemisch
• Ligation in 15 Minuten abgeschlossen
• Praktisches Master Mix-Format reduziert Pipettieren
Certifications
CoA
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 4X |
| Inhalt und Lagerung | 250 µl Anza T4 DNA Ligase Master Mix Bei -5 bis -30°C lagern |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
| Enzym | T4 DNA Ligase |
| Kompatibler Puffer | Elutionspuffer, 1x Anza Buffer |
| Menge | 50 Reaktionen |
| Produkttyp | T4-DNA-Ligase-Mastermix |
| Produktlinie | Anza |
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.