Learn More
Invitrogen™ Anza™ 5 BamHI
Click to view available options
Menge:
24.000 E
8000 E
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Includes
Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X-Puffer, Anza™ 10X Red Puffer
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.
• Ein Puffer für alle Restriktionsenzyme
• Ein Aufschlussprotokoll für alle DNA-Arten
• Vollständiger Verdau in 15 min
• Verdau über Nacht ohne Star-Aktivität
• Ein Puffer für alle Restriktionsenzyme
• Ein Aufschlussprotokoll für alle DNA-Arten
• Vollständiger Verdau in 15 min
• Verdau über Nacht ohne Star-Aktivität
Certifications
CoA
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2,4 ml Anza 5 BamHI 5 ml Anza Puffer (10x) 5 ml Anza Rot-Puffer (10x) Bei -20°C lagern. |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
| Methylierungsempfindlichkeit | Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive |
| Enzym | BamH I |
| Kompatibler Puffer | Anza™ 10x Red Puffer, Anza™ 10x Puffer |
| Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Ja |
| Optimale Reaktionstemperatur | 37°C |
| Typ IIS RE | Nein |
| Menge | 24.000 E |
| Produkttyp | Restriktionsenzymklonsystem |
| Mehr anzeigen |