Learn More
Antimon(V)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314977
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11314977
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041978.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7647-18-9 | Cl5Sb | 299.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-18-9
Summenformel Cl5Sb
Molekulargewicht (g/mol) 299.02
MDL-Nummer MFCD00011213
InChI-Schlüssel VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Synonym antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
PubChem CID 24294
IUPAC-Name Antimonpentachlorid
SMILES Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 79°C (22 mm)
Chemischer Name oder Material Antimony(V) chloride
Schmelzpunkt 2.8°C
Farbe Rot-Gelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Soluble in HCl,chloroform,carbon tetrachlorideMiscible with chloroform,hydrochloric acid,tartaric acid,carbon disulfide and carbon tetrachloride.
Formelmasse 299.02
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.601
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen Red-yellow liquid
Dichte 2.336