Learn More
Antimon(V)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 79°C (22 mm) |
| Chemischer Name oder Material | Antimony(V) chloride |
| Schmelzpunkt | 2.8°C |
| Farbe | Rot-Gelb |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 1 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in HCl,chloroform,carbon tetrachlorideMiscible with chloroform,hydrochloric acid,tartaric acid,carbon disulfide and carbon tetrachloride. |
| Formelmasse | 299.02 |
| Geruch | Pungent |
| Mehr anzeigen |