Learn More
Antimontrichlorid, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10720862 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10720862
Marke: Thermo Scientific Acros 401375000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-91-9
Summenformel Cl3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 228.11
MDL-Nummer MFCD00011212
InChI-Schlüssel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Spezifikation
Siedepunkt 223.0°C
Chemischer Name oder Material Antimony trichloride
Schmelzpunkt 73.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Menge 500 g
Strukturformel SbCl3
Fieser 08,19
Merck Index 15,696
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted hcl,, soluble in chloroform (+/- 22%), soluble in alcohol, benzene, carbon disulfide,, acetone, tartaric acid, ccl4, insoluble in pyridine, quinoline, organic bases
IUPAC-Name antimony(3+) (2E,4S,4aS,5aS,6S,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-7-chloro-4-(dimethylamino)-6,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracene-1,3,12-trione trichloride
Formelmasse 228.11
Reinheit (%) ≥99.0% (Iodimetry)
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony trichloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Antimony trichloride