Learn More
Antimon-Standard für ICP, 1000μg/ml in H2O/0.6% Tart. Säure/Tr. HN, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16381246 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 mL
Packungsgröße:
30 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16381246 30 mL 30 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16381246 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. PLSB72M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.12 CHF
    46.40 CHF / 30 Milliliter
    Sparen 4.72 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Sb1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 1309-64-4
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
Summenformel O3Sb2
MDL-Nummer MFCD00011214
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
IUPAC-Name Diantimon(3+)-Trioxidandiid
Solvent or Matrix H2O/0,6 % Tarte. Säure/Tr. HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 291.52
Menge 30 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch