Learn More
Antimon, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Sb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308828
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11308828
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041682.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Sb in H2O/tartaric acid/tr. HNO3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel Sb in H2O/tartaric acid/tr. HNO3
MDL-Nummer MFCD00134030
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony, plasma standard solution, Specpure™
Physikalische Form Flüssig
Konzentration Sb 1000 μg/mL
Menge 50 mL