Learn More
Antimonpentafluorid, 99.5+ %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 174430250
Additional Details : CAS : 7783-70-2 Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 1732 Chem class : 8 Pack group : II
Menge | 25g |
---|
Beschreibung
Reagenz zur Formung von C-X-BindungenChemische Identifikatoren
7783-70-2 | |
216.74 | |
antimony pentafluoride, antimony v fluoride, pentafluoroantimony, antimony v pentafluoride, antimony fluoride sbf5, hsdb 442, antimonypentafluoride, pentafluorostibine, pentafluorostiborane |
F5Sb | |
MFCD00011219 |
Spezifikation
Antimony pentafluoride | |
7783-70-2 | |
F5Sb | |
55.9% min. | |
05,19; 06,23; 09,2 | |
antimony pentafluoride, antimony v fluoride, pentafluoroantimony, antimony v pentafluoride, antimony fluoride sbf5, hsdb 442, antimonypentafluoride, pentafluorostibine, pentafluorostiborane | |
216.74 | |
Glänzende Flocken oder Pulver | |
2.9900g/mL | |
Kunststoffflasche | |
2.99 | |
149.4°C | |
7.0°C |
99.5+% | |
99+% | |
SbF5 | |
MFCD00011219 | |
15, 687 | |
Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: forming hf and antimonyoxide,soluble in kf and liquid so2 | |
216.74 | |
99+% | |
43.6% min. | |
Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: forming hf and antimonyoxide, soluble in kf and liquid so2 | |
Product may develop some turbidity or precipitate | |
Weiß | |
25g |
Sicherheit und Handhabung
- Antimony pentafluoride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.