Learn More
Antimon(III)-tellurid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15442577
559.44 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1327-50-0
Sb2Te3
626.32
MFCD00016320
BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
antimony telluride, tellanylidenestibanyl tellanyl stibanetellone, antimon iii tellurid, antimony iii telluride, antimony telluride,, antimony iii telluride, beads, antimony iii telluride, powder,-325 mesh trace metals basis
6369653
Tellanylidenantimon;tellur
[Sb]=[Te].[Sb]=[Te].[Te]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1327-50-0
Sb2Te3
626.32
MFCD00016320
BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
antimony telluride, tellanylidenestibanyl tellanyl stibanetellone, antimon iii tellurid, antimony iii telluride, antimony telluride,, antimony iii telluride, beads, antimony iii telluride, powder,-325 mesh trace metals basis
6369653
Tellanylidenantimon;tellur
[Sb]=[Te].[Sb]=[Te].[Te]
Antimony(III) telluride is used as both n-type and p-type semiconductors in association with appropriate dopant. It reacts with germanium telluride and forms the pseudobinary intermetallic system. It is used in solid state refrigerators due to its large thermoelectric effect. Further, it is an active component of thermoelectric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Antimony (III) telluride
Schmelzpunkt 629°C
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1549
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 626.3
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Odorless
Dichte 6.5 g/mL