Learn More
Antimon(III)-sulfid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391788
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11391788
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011683.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1345-04-6 | S3Sb2 | 339.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1345-04-6
Summenformel S3Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 339.70
MDL-Nummer MFCD00011217
InChI-Schlüssel NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diantimony(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony(III) sulfide
Schmelzpunkt 550°C
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1549
Merck Index 14,713
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,and moderately soluble in acids.
Formelmasse 339.68
Reinheit (%) 99.999%