Learn More
Antimon(III)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904161 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11904161 5 kg 5 Kilogramm
10072640 100 g 100 Gramm
10125080 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11904161 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 213470051
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-64-4
Summenformel O3Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 291.52
MDL-Nummer MFCD00011214
InChI-Schlüssel GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym Antimony trioxide
IUPAC-Name Diantimon(3+)-Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Spezifikation
Siedepunkt 1550°C
Chemischer Name oder Material Antimony(III) oxide
Schmelzpunkt 656°C
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Sb2O3)
Strukturformel Sb2O3
Merck Index 15,699
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.7mg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in hot water,soluble in conc. hcl,acetic acid,sulfuric acids,,solutions of alkali hydroxides
Formelmasse 291.42
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony(III) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.