Learn More
Antimon(III)-oxid, 99.6 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407247
23.32 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2 kg
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1309-64-4
O3Sb2
291.52
MFCD00011214
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Antimony trioxide
diantimony(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1309-64-4
O3Sb2
291.52
MFCD00011214
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Antimony trioxide
diantimony(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
It finds applications in flame retardants, catalysts, batteries, and alloys. It acts as an opacifying agent in glasses, ceramics and enamels. It is used as a catalyst in the manufacture of PET plastic (polyethylene terephthalate), and the vulcanization of rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1550°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Antimony(III) oxide
Schmelzpunkt 656°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.6% min (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Poor solubility in water. Slowly dissolves in warm HCl or warm KOH solutions.
Formelmasse 291.5
Geruch Odorless
Aussehen White powder
Dichte 5.67 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony(III) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Antimony trioxide, Lead monoxide, Arsenic trioxide