Learn More
Antimon(III)-Isopropoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348028
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348028 25 g 25 Gramm
11358028 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348028 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036589.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18770-47-3 | C9H21O3Sb | 299.024 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18770-47-3
Summenformel C9H21O3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 299.024
MDL-Nummer MFCD00143623
InChI-Schlüssel HYPTXUAFIRUIRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony iii isopropoxide, antimony 3+ tripropan-2-olate, triisopropoxyantimony, acmc-209epx, antimony iii propan-2-olate, antimony 3+ ; propan-2-olate, 2-propanol,antimony 3+ salt 9ci, antimony 3+ ion tris propan-2-olate, antimony 3+ tris propan-2-olate
PubChem CID 3034303
IUPAC-Name Antimon(3+); Propan-2-olat
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Sb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony(III) isopropoxide
Farbe Farblos
Dichte 1.31 g/mL
Siedepunkt 68°C (3 mmHg)
Flammpunkt 77°C (141°F)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3082
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 298.8
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Flüssigkeit