Learn More
Antimon(III)-chlorid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 223.5°C |
| Chemischer Name oder Material | Antimony (III) chloride |
| Schmelzpunkt | 73.4°C |
| Namenshinweis | Ultra dry |
| Physikalische Form | Kristalle, Ampullen unter Argon |
| Menge | 100 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| UN-Nummer | UN1733 |
| Merck Index | 14,707 |
| Löslichkeitsinformationen | It is soluble in alcohol and acetone and acids. |
| Mehr anzeigen |