Learn More
Antimon(III)-chlorid, puriss p.a., ACS Reagenz, ≥99.0 % (RT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120203 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15660980
Marke: Honeywell-Fluka 10774100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.0 % (RT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-91-9
Summenformel Cl3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 228.11
MDL-Nummer MFCD00011212
InChI-Schlüssel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym Antimontrichlorid, Trichloro-Stibin, Antimon(V)-chlorid, Antimon(III)-chlorid, Stiban, Trichloro-, Antimonchlorid, Antimonbutter, Antimonlauge, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
IUPAC-Name Trichlorstiban
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Spezifikation
Siedepunkt 283 °C
Chemischer Name oder Material Antimon(III)-chlorid
Schmelzpunkt 73.4 °C
Farbe Weiß
Menge 100 g
Strukturformel SbCl3
UN-Nummer UN1733
Formelmasse 228.12 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (RT)
Güte ACS/puriss. P. A
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle/Pulver
Dampfdruck 1 mmHg (49 °C)
Dichte 3.140 g/cu.cm