Learn More
Antimon(III)-chlorid, puriss p.a., ACS Reagenz, ≥99.0 % (RT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15660980 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15660980 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15670980 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15660980 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 10774100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.0 % (RT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-91-9
Summenformel Cl3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 228.11
MDL-Nummer MFCD00011212
InChI-Schlüssel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym Antimontrichlorid, Trichloro-Stibin, Antimon(V)-chlorid, Antimon(III)-chlorid, Stiban, Trichloro-, Antimonchlorid, Antimonbutter, Antimonlauge, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
IUPAC-Name Trichlorstiban
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Spezifikation
Siedepunkt 283 °C
Chemischer Name oder Material Antimon(III)-chlorid
Schmelzpunkt 73.4 °C
Farbe Weiß
Menge 100 g
Strukturformel SbCl3
UN-Nummer UN1733
Formelmasse 228.12 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (RT)
Güte ACS/puriss. P. A
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle/Pulver
Dampfdruck 1 mmHg (49 °C)
Dichte 3.140 g/cu.cm