Learn More
Antimon(III)-chlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443944
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443944 2500 g 2500 Gramm
11423944 100 g 100 Gramm
11433944 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443944 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11944.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.61 CHF
    342.65 CHF / 2500 Gramm
    Sparen 38.96 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Antimon(III)-chlorid wird eingesetzt, um bestimmte Verbindungen, wie z. B. Cholesterole, nachzuweisen. Es ist ein Komplexbildner, der im kolorimetrischen Carr-Price-Test zum Nachweis von Carotinoiden einschließlich Vitamin A verwendet wird. Es wird als Beizmittel und als Flammschutzmittel für Textilien eingesetzt. Es wird als Katalysator für Chlorierungs- und Polymerisationsreaktionen eingesetzt. Es wird zur Beschichtung von Stahl bei der Herstellung von Bronze verwendet, als Schneidstoff für Antimonsalz und als Konservierungsmittel in der Medizin. Es wird als analytisches Reagenz für Chloral und Aromaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Salzsäure, Alkohol, Benzol, Kohlenstoffdisulfid, Dioxan, Chloroform, Äther, Aceton und Tetrachlorkohlenstoff. Unlöslich in organischen Basen.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Ätzende Wirkung auf Haut und Metallen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen. Es zersetzt sich in Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-91-9
Summenformel Cl3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 228.11
MDL-Nummer MFCD00011212
InChI-Schlüssel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Spezifikation
Siedepunkt 223.5°C
Chemischer Name oder Material Antimony (III) chloride
Schmelzpunkt 73.4°C
Menge 2500 g
UN-Nummer UN1733
Merck Index 14,707
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,hydrochloric acid,alcohol,benzene,carbon disulfide,dioxane,chloroform,ether,acetone and carbon tetrachloride. Insoluble in organic bases.
IUPAC-Name Antimon(3+) (2E,4S,4AS,5AS,6S,12AS)-2-[Amino(Hydroxy)methyliden]-7-Chlor-4-(Dimethylamino)-6,10,11,12a-Tetrahydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracen-1,3,12-Trion-Trichlorid
Formelmasse 228.11
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 3.14