Learn More
Antimon(III)-chlorid, ≥99.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120202 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15623270 5 g Glasflasche 5 Gramm
15603270 100 g Glasflasche 100 Gramm
15613270 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15623270 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3113755G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-91-9
Summenformel Cl3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 228.11
MDL-Nummer MFCD00011212
InChI-Schlüssel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym Antimontrichlorid, Trichloro-Stibin, Antimon(V)-chlorid, Antimon(III)-chlorid, Stiban, Trichloro-, Antimonchlorid, Antimonbutter, Antimonlauge, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
IUPAC-Name Trichlorstiban
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Spezifikation
Siedepunkt 283 °C
Chemischer Name oder Material Antimon(III)-chlorid
Schmelzpunkt 73.4 °C
Menge 5 g
Strukturformel SbCl3
UN-Nummer UN1733
Formelmasse 228.12 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 1 mmHg (49 °C)
Dichte 3.140 g/3