Learn More
Antimon(III)-bromid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11301798 10 g 10 Gramm
11311798 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301798 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011686.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7789-61-9 | Molecular Formula: Br3Sb | Molecular Weight: 361.472 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-61-9
Summenformel Br3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 361.472
MDL-Nummer MFCD00016317
InChI-Schlüssel RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
IUPAC-Name Tribromstiban
SMILES Br[Sb](Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 280°C
Chemischer Name oder Material Antimony(III) bromide
Schmelzpunkt 96.6°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.74
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Dichte 4.148 g/mL
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,706
Formelmasse 361.48
Reinheit (%) 99.995%