Learn More
Antimon(III)-Acetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11355009 500 g 500 Gramm
11345009 10 g 10 Gramm
11365009 100 g 100 Gramm
15422977 2 kg 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11355009 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 087657.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6923-52-0 | C6H9O6Sb | 298.892 g/mol
Antimony(III) acetate is a catalyst used in the production of synthetic fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6923-52-0
Summenformel C6H9O6Sb
Molekulargewicht (g/mol) 298.892
MDL-Nummer MFCD00014974
InChI-Schlüssel JVLRYPRBKSMEBF-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony triacetate, antimony iii acetate, antimony acetate, acetic acid, antimony 3+ salt, octan antimonity czech, antimony 3+ triacetate, acetic acid, antimony 3+ salt 3:1, acetic acid, trianhydride with antimonic acid h3sbo3, acetic acid, antimony salt, octan antimonity
PubChem CID 23354
IUPAC-Name Antimon(3+);triacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sb+3]
Spécification
Chemischer Name oder Material Antimony (III) acetate
Menge 500 g
UN-Nummer UN1549
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water
Formelmasse 298.88
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.