Learn More
Contec™ Anticon™ MicroQuilt Wischtücher
Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Verpackungsmenge:
25 Wischtücher/Beutel, 20 Beutel/Karton
25 Wischtücher/Beutel, 40 Beutel/Karton
50 Wischtücher/Beutel, 10 Beutel/Karton
50 Wischtücher/Beutel, 20 Beutel/Karton
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Laminierte, 2-lagige Wischtücher
- Stärkeres und saugfähigeres Wischtuch
- Gesteppte Taschen zwischen den Stoffschichten erhöhen die Saugfähigkeit
- Bei Bedarf können Flüssigkeit leicht auf Oberflächen freigegeben werden
- Einzigartiges Mikrofaser-Polyestergarn
- Mikrofaser sorgt für hervorragende Rückstands- und Partikelentfernung auch im trockenen Zustand
- Hohe Saugfähigkeit und schnelle Absorptionsraten für eine überragende Kontrolle von Verschüttungen
- Gute Lösungsmittelkompatibilität
- Ideal zur Verwendung mit vielen verschiedenen Desinfektionsmitteln und Lösungen
- Versiegelte Kanten reduzieren die Partikel- und Faserbildung und verringern so die Kontaminationsgefahr
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wischtuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 22,86 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 22,86 cm |
| Material | Polyester-Mikrofaser |
| Beschreibung | Flach gestapelt |
| Kanten | Versiegelt |
| Abmessungen (L x B) | 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinraumanwendungen, die eine hohe Kapazität an Sorptionsmitteln und eine hervorragende Entfernung von Verunreinigungen erfordern |
| Mehr anzeigen |