Beschreibung
Die sauberen Schnittkanten sorgen für ein sehr weiches Tuch, bei dem das gesamte Gewebe ohne Kratzgefahr verwendet werden kann. Die Wischtücher werden im Reinraum gewaschen und in einem Reinraum der Klasse 4 verpackt und weisen eine sehr geringe Partikel- und Faseranzahl für ein Messerschnitt-Wischtuch auf, wodurch die Kontamination minimiert wird. Unter Verwendung patentierter Textiltechnologie Anticon 100 Standard Weight Die Tücher erreichen eine hohe Aufnahmekapazität bei gleichzeitig schneller Absorptionsrate. Ideal für verschüttete Flüssigkeiten sowie für die Anwendung von Desinfektionsmitteln und Reinigungslösungen.
Merkmale& Vorteile
- Empfohlen für ISO Umgebungen der Klassen 5-8
- Hergestellt aus 100 % Endlosfaser-Polyester in einer laufmaschenfreien Interlock-Strickkonstruktion
- Patentierte Textiltechnologie für ein Polyester-Wischtuch mit hoher Saugfähigkeit
- Gewaschen und verpackt in einem Reinraum der Klasse 4, mit messergeschnittenen Kanten
- Die geringste Anzahl an Fasern und Partikeln, die für ein Wischtuch mit messergeschnittenen Kanten verfügbar sind, verringern das Kontaminationsrisiko
- Die hohe Saugkapazität verringert die Anzahl der erforderlichen Wischtücher und ist somit eine ausgezeichnete Wahl für das Abwischen und Aufsaugen von verschütteten Flüssigkeiten in kritischen Reinraumumgebungen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraum-Reinigungstücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 23 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 23 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Beschreibung | Flach gestapelt |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Abmessungen (L x B) | 23 x 23 cm (9 x 9 in.) |
| Mehr anzeigen |